Merck
SAAR3063890
Peróxido de hidrógeno solution
univAR, 50%
Sinónimos:
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352304
presión de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
Línea del producto
univAR
envase
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063890LC)
concentración
50%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)