SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
About This Item
Productos recomendados
envase
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
concentración
0.1 N
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)