Merck
SAAR1765000
Cyclohexanone
uniLAB
About This Item
Fórmula lineal:
C6H10(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
385735
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
3.4 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
uniLAB
temp. de autoignición
788 °F
lim. expl.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
envase
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1765000LC)
índice de refracción
n20/D 1.450 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
densidad
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)