Merck
SAAR1605000
Ácido cítrico monohydrate
uniLAB
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Línea del producto
uniLAB
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1605000EM)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
173.9 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)