SAAR1591100
Charcoal
powder (activated), uniTEK
Sinónimos:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
formulario
powder (activated)
temp. de autoignición
842 °F
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1591100EM)
resistividad
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)