SAAR1524920
Cloruro de calcio dihydrate
univAR™
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
univAR™
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1524920EM)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)