SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Productos recomendados
envase
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
For laboratory use only
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?