PS901
Dimethyl phthalate
analytical standard
Sinónimos:
DMP
About This Item
grado
analytical standard
temp. de autoignición
1033 °F
envase
ampule of 1000 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-901
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
146.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)