Merck
PS7
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6Cl5OH
Número de CAS:
Peso molecular:
266.34
Beilstein:
1285380
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
densidad de vapor
9.2 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 211.2 °C)
envase
ampule of 1000 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-7
bp
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
densidad
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clave InChI
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
Patrick W Causey et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(9), 2833-2844 (2008-04-17)
A series of mono and diaryl rhenium(I)-carborane derivatives were prepared using microwave heating and screened for their affinity for two isoforms of the estrogen receptor (ER). The rhenacarborane derivative [(RR'C 2B9H9)Re(CO)3](-) (R = p-PhOH, R' = H), which was generated
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives