Merck
PS1079
Hexythiazox
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H21ClN2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
352.88
Beilstein:
9001643
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
envase
ampule of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-1079
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
formato
neat
cadena SMILES
C[C@H]1[C@@H](SC(=O)N1C(=O)NC2CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H21ClN2O2S/c1-11-15(12-7-9-13(18)10-8-12)23-17(22)20(11)16(21)19-14-5-3-2-4-6-14/h7-11,14-15H,2-6H2,1H3,(H,19,21)/t11-,15+/m0/s1
Clave InChI
XGWIJUOSCAQSSV-XHDPSFHLSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Ana Masiá et al.
Journal of chromatography. A, 1345, 86-97 (2014-05-06)
Ultra-high pressure liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPLC-QqTOF-MS) acquiring full scan MS data for quantification, and automatic data dependent information product ion spectra (IDA-MS/MS) without any predefinition of the ions by the user was checked for identifying organic contaminants in
Pau Calatayud-Vernich et al.
The Science of the total environment, 541, 33-41 (2015-09-24)
Samples of dead honey bees (Apis mellifera L.) were collected periodically from 4 different locations during citrus and stone fruit trees blooming season to evaluate the potential impact of agrochemicals on honey bee death rate. For the determination of mortality