Acerca de este artículo
grade
analytical standard
packaging
ampule of 500 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-1031
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
SMILES string
O[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.H2O.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H2;/q;;;;+1/p-1
InChI key
BFWMWWXRWVJXSE-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?