PS100
Piperonylbutoxide
analytical standard
Sinónimos:
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 100 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. PS-100
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
Clave InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
171 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)