Merck
PHL89737
Muscone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Methylcyclopentadecanone, Moschus ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30O
Número de CAS:
Peso molecular:
238.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C16H30O/c1-15-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-16(17)14-15/h15H,2-14H2,1H3
Clave InChI
ALHUZKCOMYUFRB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente