Merck
PHL85759
Militarine
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H46O17
Número de CAS:
Peso molecular:
726.72
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C[C@@](CC(C)C)(O)C(OCC1=CC=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1)=O)OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3
InChI
1S/C34H46O17/c1-17(2)11-34(45,33(44)47-16-19-5-9-21(10-6-19)49-32-30(43)28(41)26(39)23(14-36)51-32)12-24(37)46-15-18-3-7-20(8-4-18)48-31-29(42)27(40)25(38)22(13-35)50-31/h3-10,17,22-23,25-32,35-36,38-43,45H,11-16H2,1-2H3/t22-,23-,25-,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32-,34-/m1/s1
Clave InChI
GQNUDXCKVPLQBI-KIQVUASESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)