Merck
PHL85354
Tomentin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Hydroxy-6,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
222.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=CC2=C(O)C(OC)=C(OC)C=C2O1
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)10(13)11(8)15-2/h3-5,13H,1-2H3
Clave InChI
KCPNDUHAXDHRKX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)