PHL84205
Chikusetsusaponin IVa
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Calenduloside F, Momordin IIb, Oleanolic acid 3-glucuronide 28-glucoside, Silphioside G
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥90.0% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C42H66O14/c1-37(2)14-16-42(36(52)56-34-30(48)27(45)26(44)22(19-43)53-34)17-15-40(6)20(21(42)18-37)8-9-24-39(5)12-11-25(38(3,4)23(39)10-13-41(24,40)7)54-35-31(49)28(46)29(47)32(55-35)33(50)51/h8,21-32,34-35,43-49H,9-19H2,1-7H3,(H,50,51)/t21-,22-,23?,24?,25?,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,34+,35-,39+,40-,41-,42+/m1/s1
Clave InChI
YOSRLTNUOCHBEA-LSYFXOIVSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.