PHL83243
Manassantin A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Saucernetin A
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1C(C(C(C1c4cc(c(cc4)OCCC(O)c5cc(c(cc5)OC)OC)OC)C)C)c2cc(c(cc2)OCCC(O)c3cc(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
Clave InChI
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)