Saltar a
PHL80098
Umbelliferone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
219,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
127683
MDL number:
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
crystals
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
5482693979H24003
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.), 230-234 °C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
form
crystals
form
-
form
crystals
form
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Umbelliferone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)