Documentos clave
K08971284
Kromasil® C8 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 50 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-2.5-C8-4.6x50
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
2.5 μm
tamaño de poro
100 Å
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)