K08670612
Kromasil® CelluCoat® Chiral HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 150 mm × 4.6 mm
About This Item
Agency
suitable for USP L40
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KRWP-10-CelluCoat-4.6X150
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Parámetros
0-40 °C temperature
50 bar pressure (725 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
>1000 Å
técnica de separación
chiral
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)