Documentos
IP336HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set C
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
petroleum
formato
matrix material
Componentes
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm),  1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)