G1007511
UHPLC Analysis of Orthoclone OKT3 IgG2 Monoclonal Antibody on BIOshell A400 Protein C4
application for UHPLC
About This Item
técnicas
UHPLC: suitable
parámetros analíticos
column: BIOshell A400 Protein C4; 10 cm x 2.1 mm I.D., 3.4 μm particles (66825-U)
mobile phase: [A] 90:10 (0.1% TFA in water): (0.1% TFA in acetonitrile); [B] 10:90 (0.1% TFA in water): (0.1% TFA in acetonitrile)
gradient: 0% B to 50%B in 50 min; 50%B to 100% B in 10 min
flow rate: 0.2 mL/min
pressure: 1650 psi (114 bar)
column temp.: 75 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1.0 μL
sample: Orthoclone OKT3, 1 mg/mL, 0.05% TFA in water
idoneidad
application for UHPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Nota de análisis
Información legal
componente de la fase móvil
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)