Documentos clave
G006065
GC Analysis of Lemon Essential Oil on SLB®-IL59
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 50 °C, 5 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 305 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
sample: lemon essential oil diluted 1:10 in hexane
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)