G006061
GC Analysis of FAMEs in Cow′s Milk on SLB®-IL111
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 ºC (4 min), 8 ºC/min to 160 °C (25 min), 4 ºC/min to 220 ºC
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 ºC
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg cow milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Producto relacionado
columna analítica
patrón
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)