G005939
HPLC Analysis of mAb on Antibodix® WCX-NP10, Competitive Comparison
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Antibodix WCX-NP10, 25 cm x 4.6 mm I.D., 10 μm particles (Z777272)
mobile phase: (A) 10 mM phosphate buffer, pH 7.5; (B) A + 100 mM NaCl
gradient: 15 to 55% B in 30 min
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: monoclonal antibody
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)