Documentos clave
G005906
GC Analysis of Peppermint Essential Oil on SLB®-IL59
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL59, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28891-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: Peppermint oil purchased from Misitano&Stracuzzi S.p.a. (Messina, Italy) diluted 1:10 in n-hexane
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    α-Thujene
    α-Pinene
    Camphene
    Myrcene
    α-Terpinene
    γ-Terpinene
    Terpinolene
    Eucalyptol
    p-Cymene
    4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran
    Linalool
    Menthol
    Menthone
    Menthyl acetate
    Germacrene D
    Bicyclogermacrene
    Thymol
    Ver todo (17)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)