G005889
HPLC Analysis of a Monoclonal Antibody on Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles after Proteolysis with IdeS Protease
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)