G005835
GC Analysis of Peppermint Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min to 300 °C
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
detector: 1 μL, 100:1 split
sample: Peppermint oil purchased from Misitano&Stracuzzi S.p.a. (Messina, Italy) diluted 1:10 in n-hexane
aplicaciones
flavors and fragrances
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)