Documentos clave
G005373
HPLC Analysis of Antipsychotic Drugs on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate (in water); [B] 5 mM ammonium formate (in 95:5 methanol:water)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 - 1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 200 μg/L in water
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    (2S,3S)-Hydroxybupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC)
    Bupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
    Fluphenazine dihydrochloride
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)