Documentos clave
G005166
HPLC Analysis of Positional Isomers (Xylenes) on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] water; (15:85, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: xylene isomers, each compound, 0.1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50) (elution order: m, o, p)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    m-Xylene, analytical standard
    o-Xylene, analytical standard
    p-Xylene, analytical standard
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)