Documentos clave
G005095
GC Analysis of 2-Butanol Enantiomers (O-Trifluoroacetyl Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient: 30 °C (5 min), 5 °C/min to 110 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: peak 1: R(-)-2-butanol (O-TFA derivative)
peak 2: S(+)-2-butanol (O-TFA derivative)
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Nota de análisis
Elution order reversal by using the O-Acetyl derivative on CHIRALDEX G-TA.
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)