Documentos clave
G004870
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 6) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
aplicaciones
agriculture
food and beverages
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    3-Hydroxy-5-methylisoxazole
    Chlormefos
    Clothianidin
    Crimidine
    Phenmedipham
    2,6-Dichlorobenzamide
    Dioxathion
    Pyrimethanil
    MCPB
    Benfuresate
    Cinmethylin
    Fenpropimorph
    Carbetamide
    Thiamethoxam
    Ethychlozate
    Ditalimfos
    Diniconazole
    Chlorthiophos
    Azamethiphos
    Lenacil
    Chloridazon
    Pyraflufen-ethyl
    Leptophos
    Amitraz
    Azinphos-ethyl
    Dialifos
    Spirodiclofen
    Pyraclostrobin
    Quizalofop-ethyl
    Esfenvalerate
    Tolfenpyrad
    Fluthiacet-methyl
    Ver todo (32)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)