Documentos clave
G004869
GC Analysis of ‘Positive List′ Chemicals (Mix 5) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
aplicaciones
agriculture
food and beverages
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
    Biphenyl
    α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
    β-BHC
    Swep
    Lindane
    Pyroquilon
    δ-BHC
    MCPA-thioethyl
    Oxabetrinil
    Propanil
    Metribuzin
    Simetryn
    Ametryn
    Dichlofluanid
    Bromacil
    Tolylfluanid
    Captan
    Folpet
    Methoprene
    Chinomethionate
    Trichlamide
    Fludioxonil
    Nitrofen
    Oxadixyl
    Natriuretic Peptide, C-Type
    Piperonylbutoxide
    Nitralin
    [3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-dioxoimidazolidinyl]-N-(methylethyl)carboxamide
    Bifenazate
    Pentoxazone
    Mefenacet
    Fenoxaprop-ethyl
    Bitertanol
    Silafluofen
    Pyrazoxyfen
    Famoxadone
    Ver todo (37)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)