G004690
HPLC Analysis of Enilconazol (Imazalil) Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (90:10, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
agriculture
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)