Documentos clave
G004626
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium nitrate, pH 5.5; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Flurbiprofen, cyclooxygenase inhibitor
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)