Documentos clave
G004567
HPLC Analysis of FMOC-Norleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)