G004557
HPLC Analysis of α-Methyl-m-Tyrosine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: methanol
extraction tube: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 1 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)