G004491
HPLC Analysis of Bendroflumethiazide Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (70:30, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μg/mL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)