Documentos clave
G004266
GC Analysis of a 19-Component PCB Congener Mix on SLB®-IL100
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven: 60 °C (1 min), 8 °C/min to 230 °C
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 220 °C
scan range: m/z = 95-500
carrier gas: helium, 1.5 mL/min constant
injection: 1 μL splitless (1.0 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: PCB congener mix, each analyte at 2.5 ppm in n-hexane
aplicaciones
environmental
forensics and toxicology
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)