Documentos clave
G003699
HPLC Analysis of Propoxyphene and Methadone on Ascentis® Phenyl
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Phenyl, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581616-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% ammonium acetate: [B] methanol; (20:80, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in 20:80, water:methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)