Documentos clave
G003642
GC Analysis of Pesticides in Wine on SLB®-5ms after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: white wine spiked with 50 ppb pesticides
SPME fiber: 85 μm polyacrylate (57304)
extraction: immersion, room temp (30 min)
desorption process: 250 °C for 5 min
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 15 °C/min to 100 °C, 7 °C/min to 300 °C (1 min)
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 0.7 mL/min, constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME liner
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
food and beverages
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Diazinon
    Vinclozolin
    1-Naphthyl-N-methylcarbamate
    Methiocarb, analytical standard
    Dichlofluanid
    Parathion
    Triadimefon
    Procymidone
    Myclobutanil
    Dicofol
    Phosalone
    Azinphos-methyl
    Ver todo (12)
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)