Documentos clave
G002490
HPLC Analysis of Bilirubin and Biliverdin on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery C18, 10 cm × 2.1 mm I.D., 5 μm particles (569220-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate (pH unadjusted) [B] 90:10, methanol:(100 mM ammonium acetate)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 405 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated (in 50% MeOH, 1% NH4OH)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Bilirubin
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)