Documentos clave
G002340
HPLC Analysis of Warfarin Anticoagulant on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid (pH 2.0, unadjusted): [B] methanol; (30:70, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL each in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Warfarin
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)