Documentos clave
G001732
Peptides
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA acetonitrile; [B] (50:50), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate (568422-U)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chromatograms
application for HPLC