F2053
Carbofuran-3-hydroxy
analytical standard
Sinónimos:
Carbofuran-3-hydroxy
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 50 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc.
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
cadena SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)