ES5552
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral™
fabricante / nombre comercial
ES Industries 132251-CCO-F2
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)