ES5548
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral™
fabricante / nombre comercial
ES Industries 135151-CCO-F2
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamaño de partícula
3 μm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)