ES5540
ChromegaChiral™ Chiral CCO F2, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral™
fabricante / nombre comercial
ES Industries 112151-CCO-F2
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
2-fluoro 5-methylphenyl cellulose phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)