ES5536
ChromegaChiral™ Chiral CCO, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.0 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Línea del producto
ChromegaChiral™
fabricante / nombre comercial
ES Industries 153351-CCO
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 3.0 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
carbamoyl phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)