ES5242
GreenSep™ Ethyl Pyridine II SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
GreenSep™
fabricante / nombre comercial
ES Industries 132291-GS-PYE-II
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
2-ethyl pyridine phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
pH operativo
2-8
técnica de separación
supercritical fluid (SFC)
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)